4-Carbamoylphenylboronic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
444900050
444900250
ACRO444900050EA
141
EUR
ACRO444900050
ACRO444900250
4-Carbamoylphenylboronic acid 97%
4-Carbamoylphenylboronic acid
Formel:
C₇H₈BNO₃ Schmelzpunkt: 242…252 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03411940 CAS-Nummer: 123088-59-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to tan Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Additional info | May contain varying amounts of anhydrides |
HPLC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |