4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-on-2-ylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one-2-boronic acid pinacol ester, 4,4-Dimethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-2-enone
444980010
ACRO444980010EA 354 EUR
ACRO444980010
4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-on-2-ylboronsäurepinakolester 97%
4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-on-2-ylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₂₃BO₃
Schmelzpunkt: 99…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09027074
CAS-Nummer: 219489-09-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure