4-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetate, 2-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetic acid ethyl ester, Ethyl 2-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetate, 2-[(4-Ethoxycarbonylmethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid Pinacol ester
445000050
ACRO445000050EA
570
EUR
ACRO445000050
4-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronsäurepinakolester 97%
4-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₆H₂₃BO₄ Molecular Weight: 290,1624 g/mol Schmelzpunkt: 41…43 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08704684 CAS-Nummer: 859169-20-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 38 to 46 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |