3-Hydroxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-hydroxy-4-(4,4,5,5-tetraMethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
445050010
ACRO445050010EA
237
EUR
ACRO445050010
3-Hydroxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Hydroxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₄H₁₉BO₅ Molecular Weight: 278,11 g/mol Schmelzpunkt: 85…87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08458200 CAS-Nummer: 1073371-99-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 84 to 90 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |