3-Hydroxy-4-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
445060010
ACRO445060010EA 264 EUR
ACRO445060010
3-Hydroxy-4-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Hydroxy-4-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₉BO₄
Schmelzpunkt: 101…102 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09027077
CAS-Nummer: 269410-23-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 104 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure