1-Methyl-1H-indazol-4-boronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
445130010
ACRO445130010EA 153 EUR
ACRO445130010
1-Methyl-1H-indazol-4-boronsäurepinakolester 97%
1-Methyl-1H-indazol-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₉BN₂O₂
Molecular Weight: 258,1239 g/mol
Schmelzpunkt: 83…86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10700158
CAS-Nummer: 885698-94-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 87 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure