Phenylboronsäurepinakolester 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: (4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, Benzeneboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane

445220250
ACRO445220250EA 135 EUR
ACRO445220250
Phenylboronsäurepinakolester 97%
Phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₇BO₂
Molecular Weight: 204,08 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (12Torr)
Schmelzpunkt: 27…31 °C
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00966985
CAS-Nummer: 24388-23-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to white Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR