Diclofenac-Natrium 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
445250100
ACRO445250100EA
91.2
EUR
ACRO445250100
Diclofenac-Natrium 98%
Formel:
C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂ Schmelzpunkt: 283…285 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082251 CAS-Nummer: 15307-79-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |
pH | 6.5 to 7.5 |