2-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
445310010
445310050
ACRO445310010EA
96.1
EUR
ACRO445310010
ACRO445310050
2-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid 97%
2-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid
Formel:
C₆H₉BClNO₂ Molecular Weight: 173.4052 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02258096 CAS-Nummer: 863753-30-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |