2-(Brommethyl)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-(Brommethyl)phenyl)metaborsäure, Dihydroxy(2-(brommethyl)phenyl)boran, 2-(Brommethyl)benzolboronsäure
445330050
ACRO445330050EA
247
EUR
ACRO445330050
2-(Brommethyl)phenylboronsäure 95%
2-(Brommethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BBrO₂ Molecular Weight: 214,85 g/mol Schmelzpunkt: 135…136,5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01318941 CAS-Nummer: 91983-14-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to off-white Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Additional info | May contain varying amounts of anhydrides |
HPLC | ≥94.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |