4-(Cyanmethoxy)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-(Cyanomethoxy)phenyl)boronic acid
445400010
ACRO445400010EA
247
EUR
ACRO445400010
4-(Cyanmethoxy)phenylboronsäure 97%
4-(Cyanmethoxy)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BNO₃ Molecular Weight: 176,9700 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09908170 CAS-Nummer: 947533-23-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |