4-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-[(Ethoxycarbonyl)methyl]phenylboronic acid, (4-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)phenyl)boronic acid
445430010
ACRO445430010EA
437
EUR
ACRO445430010
4-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronsäure 97%
4-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₃BO₄ Molecular Weight: 208.200 g/mol Schmelzpunkt: 118…120 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08704683 CAS-Nummer: 92243-74-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to tan Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Additional info | May contain varying amounts of anhydrides |
HPLC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |