Phenylboronsäureneopentylglycolester 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 5,5-Dimethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborinane

445500050
ACRO445500050EA 92.6 EUR
ACRO445500050
Phenylboronsäureneopentylglycolester 97%
Phenylboronsäureneopentylglycolester
Formel: C₁₁H₁₅BO₂
Molecular Weight: 190,05 g/mol
Schmelzpunkt: 65…67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05663851
CAS-Nummer: 5123-13-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 67 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR