2,2,6,6-Tetramethyl-3,6-dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2,6,6-Tetramethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran, (2,2,6,6-Tetramethyl-3,6-dihydro-2H-pyran-4-yl)boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(2,2,6,6-tetramethyl-3,6-dihydro-2H-pyran-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane
445530010
ACRO445530010EA 366 EUR
ACRO445530010
2,2,6,6-Tetramethyl-3,6-dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester 97%
2,2,6,6-Tetramethyl-3,6-dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₅H₂₇BO₃
Molecular Weight: 266,19 g/mol
Schmelzpunkt: 91…93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11044439
CAS-Nummer: 1142363-56-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 96 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure