1-[(2-Thienyl)methyl]-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(Thiophen-2-ylmethyl)pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(2-thienylmethyl)-1H-pyrazole, 1H-Pyrazole,4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaboro
445580010
ACRO445580010EA
583
EUR
ACRO445580010
1-[(2-Thienyl)methyl]-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-[(2-Thienyl)methyl]-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₄H₁₉BN₂O₂S Molecular Weight: 290,19 g/mol Schmelzpunkt: 57…59 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08706027 CAS-Nummer: 864754-19-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to yellow Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 54 to 59 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |