Brom 99.5+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
445871000
445875000
ACRO445871000EA
59.3
EUR
ACRO445871000
ACRO445875000
Brom 99.5+% ACS
Bromine
Formel:
Br₂ Siedepunkt: 58,7 °C (760 mmHg) Dichte: 3,111 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010896 CAS-Nummer: 7726-95-6 UN: 1744 ADR: 8,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark red-brown Liquid |
Titration Iodometric | ≥99.5 % |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
Chlorine (Cl) | ≤0.05 % |
Iodine (I) | ≤0.001 % |
Nickel (Ni) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤2 ppm |
Sulfur compounds (as S) | ≤0.001 % |