EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
446080010
446081000
446085000
ACRO446080010EA
119
EUR
ACRO446080010
ACRO446081000
ACRO446085000
EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat 99%
EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat
Formel:
C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O Schmelzpunkt: 300 °C Flammpunkt: ≥ 100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150026 CAS-Nummer: 10378-23-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Complexometric | 99.0 to 102.0 % (on dry substance) |
Loss on drying | 6.4 % to 10.6 % |
Solubility | (16% in water) Clear solution |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...