Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat für die HPLC
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Natriumphosphat monobasisch Dihydrat
446222500
ACRO446222500EA 53.4 EUR
ACRO446222500
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat für die HPLC
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat
Formel: NaH₂PO₄·2H₂O
Molecular Weight: 156,01 g/mol
Schmelzpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149209
CAS-Nummer: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) White
Appearance (Form) Crystals
UV at 254 nm A (1 M in water) =<0.05
pH 4.0 to 4.5
Titration Acid 98.5 to 101.5 %
Water =<24 %