Natriumhydrogencarbonat 99+% für die HPLC

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

446230010 446232500
ACRO446230010EA 110 EUR
ACRO446230010 ACRO446232500
Natriumhydrogencarbonat 99+% für die HPLC
Natriumhydrogencarbonat
Formel: NaHCO₃
Schmelzpunkt: 270 °C
Dichte: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003528
CAS-Nummer: 144-55-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
UV at 500 nm A: ≤0.01
pH 6.5 to 8.5
Titration with HCl ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR