Calciumsulfat Dihydrat 98+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Pflaster Paris
446380010 446380050
ACRO446380010EA 66.8 EUR
ACRO446380010 ACRO446380050
Calciumsulfat Dihydrat 98+%, reinst
Calciumsulfat Dihydrat
Formel: CaSO₄·2H₂O
Dichte: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149625
CAS-Nummer: 10101-41-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥98.0 %
Water 19 to 23 %