4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
446490010
ACRO446490010EA
379
EUR
ACRO446490010
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₃F₃N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11226572 CAS-Nummer: 52222-73-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤2.5 % |
GC | ≥96 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |