2-(Trifluoromethyl)-1H-indole 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
446560010
ACRO446560010EA 188 EUR
ACRO446560010
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole 97%
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole
Formel: C₉H₆F₃N
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972104
CAS-Nummer: 51310-54-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure