(R)-2-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
446690010
ACRO446690010EA
148
EUR
ACRO446690010
(R)-2-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
(R)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Formel:
C₆H₁₀F₃N Siedepunkt: 80 °C (200Torr) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11226598 CAS-Nummer: 1212734-83-2 UN: 2733 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Specific optical rotation | +10° to +20° (20°C, 589 nm) (c=4 in methanol) |