2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
446780010
ACRO446780010EA
133
EUR
ACRO446780010
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₂F₅N Siedepunkt: 82…84 °C (400Torr) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16610846 CAS-Nummer: 1215034-77-7 UN: 1993 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |