Benzonitril für die HPLC

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

446910010 446911000
ACRO446910010EA 229 EUR
ACRO446910010 ACRO446911000
Benzonitril für die HPLC
Benzonitril
Formel: C₇H₅N
Siedepunkt: 188…191 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 1,01 g/cm³
Flammpunkt: 71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001770
CAS-Nummer: 100-47-0
UN: 2224
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR