Natriumformiat ACS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

446950025 446951000 446955000
ACRO446950025EA 194 EUR
ACRO446950025 ACRO446951000 ACRO446955000
Natriumformiat ACS
Natriumformiat
Formel: HCO₂Na
Siedepunkt: 360 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 258…261 °C
Dichte: 1,919 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013101
CAS-Nummer: 141-53-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR