Benzylalkohol, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur.

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Phenylcarbinol, (Hydroxymethyl)benzol, Phenylmethanol

447000010 447000025
ACRO447000010EA 66.9 EUR
ACRO447000010 ACRO447000025
Benzylalkohol, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur.
Benzylalkohol
Formel: C₆H₅CH₂OH
Siedepunkt: 205 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1,044 g/cm³
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004599
CAS-Nummer: 100-51-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5380 to 1.5410 (20°C, 589 nm)
Assay 98.0 to 100.5 %
Appearance of solution Clear colorless
Residue after evaporation ≤0.05 %
Related substances ≤0.3 % (Sum of other peaks with relative retention greater than that of benzylalcohol)
Acidity Passes test
Peroxide value ≤5


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR