Ammoniumacetat 98% für die Biochemie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Essigsäure Ammoniumsalz

447120025 447121000 447125000
ACRO447120025EA 245 EUR
ACRO447120025 ACRO447121000 ACRO447125000
Ammoniumacetat 98% für die Biochemie
Ammoniumacetat
Formel: H₃CCOONH₄
Schmelzpunkt: 114 °C
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013066
CAS-Nummer: 631-61-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Solubility (1 M in water) Clear colorless
UV at 350 nm A: ≤0.01
pH 6.5 to 7.3 (5 % in water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR