Ammoniumsulfat 99% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Diammoniumsulfat, di-Ammoniumsulfat
447130025
447135000
ACRO447130025EA
189
EUR
ACRO447130025
ACRO447135000
Ammoniumsulfat 99% für die Biochemie
Ammoniumsulfat
Formel:
(NH₄)₂SO₄ Schmelzpunkt: 280 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003391 CAS-Nummer: 7783-20-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
UV | (0.1 M in water) |
pH | 4.5 to 5.5 (5 % in water) |
Titration excess NaOH | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Nitrate (NO3) | ≤10 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤5 ppm |
Arsenic (As) | ≤1 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤1 ppm |
Calcium (Ca) | ≤10 ppm |
Copper (Cu) | ≤1 ppm |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Zinc (Zn) | ≤1 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |