Kaliumpermanganat ACS niedriger Quecksilber-Gehalt

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

447211000 447215000
ACRO447211000EA 27.3 EUR
ACRO447211000 ACRO447215000
Kaliumpermanganat ACS niedriger Quecksilber-Gehalt
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
UN: 1490
ADR: 5.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Dark green to brown-black Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride and Chlorate (as Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Mercury (Hg) ≤0.05 ppm
Insoluble matter ≤0.2 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR