Natriumchlorid 99.5% für die Biochemie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Saline, NaCl, Sea salt, Halite

447300010 447300050 447302500
ACRO447300010EA 93.3 EUR
ACRO447300010 ACRO447300050 ACRO447302500
Natriumchlorid 99.5% für die Biochemie
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Molecular Weight: 58.44 g/mol
Siedepunkt: 1461 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 801 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
Merck Index: 14,08599

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder
Titration Argentometric ≥99.4 %
Solubility (0.1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA (0.1 M in water)
pH 5.0 to 9.0
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR