, wasserfrei 99% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: di-Kaliumphosphat, di-Kaliumorthophosphat, Kaliumphosphat dibasisch, Dikaliumhydrogenphosphat, sek. Kaliumphosphat
447362500
ACRO447362500EA 200 EUR
ACRO447362500
, wasserfrei 99% für die HPLC
di-Kaliumhydrogenphosphat
Formel: K₂HPO₄
Schmelzpunkt: 340 °C
Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011383
CAS-Nummer: 7758-11-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals or granules
Loss on drying ≤1 %
Solubility Clear colorless
UV at 500 nm A: ≤0.02
pH 8.5 to 9.6 (10 % in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %