Kaliumdihydrogenphosphat für die HPLC

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

447370010 447370500 447372500
ACRO447370010EA 544 EUR
ACRO447370010 ACRO447370500 ACRO447372500
Kaliumdihydrogenphosphat für die HPLC
Kaliumdihydrogenphosphat

  • analytical reagent

Formel: KH₂PO₄
Schmelzpunkt: 253 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011401
CAS-Nummer: 7778-77-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Solubility (0.1 g/ml) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with NaOH ≥99.4 %
Gradient analysis passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR