Propylenglycol ACS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Propylenglycol, (±)-1,2-Propylenglycol, (±)-1,2-Dihydroxypropan

447410025 447411000 447415000
ACRO447410025EA 179 EUR
ACRO447410025 ACRO447411000 ACRO447415000
Propylenglycol ACS
Propylenglycol
Formel: CH₃CH(OH)CH₂OH
Molecular Weight: 76.1 g/mol
Siedepunkt: 187 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 1.03 g/cm³
Flammpunkt: 99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064272
CAS-Nummer: 57-55-6
Merck Index: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear viscous liquid
Water ≤0.2 %
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after ignition ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤1 ppm
Titrable acid ≤0.0005 meq/g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR