4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
447430050
ACRO447430050EA
552
EUR
ACRO447430050
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 97%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formel:
C₅H₅BrN₂O Molecular Weight: 189,02 g/mol Schmelzpunkt: 71…76 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00103235 CAS-Nummer: 287917-96-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |