Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol) ACS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Methylglycol, Ethylenglycolmonomethylether

447480010 447480025
ACRO447480010EA 66.1 EUR
ACRO447480010 ACRO447480025
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol) ACS
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)
Formel: C₃H₈O₂
Siedepunkt: 124,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 0,96 g/cm³
Flammpunkt: 38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002867
CAS-Nummer: 109-86-4
UN: 1188
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.3 %
Color scale ≤10 APHA
Titrable acid ≤0.002 meq/g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR