Lithiumsulfat, wasserfrei zur Analyse

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

447550010 447552500
ACRO447550010EA 236 EUR
ACRO447550010 ACRO447552500
Lithiumsulfat, wasserfrei zur Analyse
Lithium sulphate
Formel: Li₂O₄S
Schmelzpunkt: 859 °C
Dichte: 2,22 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011086
CAS-Nummer: 10377-48-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Water ≤1 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless to slightly hazy
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.02 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR