Xylenolorange Tetranatriumsalz ACS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

447600010 447600050 447600250
ACRO447600010EA 44.6 EUR
ACRO447600010 ACRO447600050 ACRO447600250
Xylenolorange Tetranatriumsalz ACS
Xylenolorange Tetranatriumsalz
Formel: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
Schmelzpunkt: 210 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044293
CAS-Nummer: 3618-43-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Red-brown to dark brown Crystalline powder
Suitability (for Zn titration) Passes test
Clarity of solution Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR