Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat 98%, reinst

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Natriumphosphat monobasisch Dihydrat

447760010 447760050 447760250
ACRO447760010EA 48.1 EUR
ACRO447760010 ACRO447760050 ACRO447760250
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat 98%, reinst
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat
Formel: NaH₂PO₄·2H₂O
Siedepunkt: ? 650 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60 °C
Dichte: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149209
CAS-Nummer: 13472-35-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to white Crystals
Loss on drying 21.5 % to 24.0 % (130°C)
pH 4.2 to 4.5 (5%, water)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR