Bismut(III)bromid 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

447770250 447771000
ACRO447770250EA 72.4 EUR
ACRO447770250 ACRO447771000
Bismut(III)bromid 97%
Bismut(III)bromid
Formel: BiBr₃
Siedepunkt: 278 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: 218 °C
Dichte: 5,72 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014195
CAS-Nummer: 7787-58-8
UN: 3260
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light yellow to yellow or light grey Crystalline powder or crystals
Melting point 218 to 220°C
Assay 96 to 103 % (Bi)
Chloride (Cl) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.05 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR