Calciumacetat xHydrat 99% zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Calciumdi(acetat) Hydrat, Essigsäure Calciumsalz Hydrat, Calciumacetat Hydrat
447860010
ACRO447860010EA
54.8
EUR
ACRO447860010
Calciumacetat xHydrat 99% zur Analyse
Calciumacetat xHydrat
Formel:
(H₃CCOO)₂Ca·nH₂O Molecular Weight: 176,18 g/mol Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150019 CAS-Nummer: 114460-21-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder or granules |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | ≥98.5 % (on dried substance) |
Water | ≤10 % |
pH | 6.0 to 9.0 (10 % in water) |
Chloride (Cl) | ≤0.05 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.1 % |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤2 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.1 % |