Ammoniumiodid 99%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
448070025
448071000
448075000
ACRO448070025EA
752
EUR
ACRO448070025
ACRO448071000
ACRO448075000
Ammoniumiodid 99%, reinst
Ammoniumiodid
Formel:
NH₄I Schmelzpunkt: 551 °C (Subl.) Dichte: 2,51 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011424 CAS-Nummer: 12027-06-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder (May turn yellow on storage) |
Titration Argentometric | 98.5 to 101.5 % |
Residue after ignition | ≤0.05 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001 % |