di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat ≥98%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
448150010
448150050
ACRO448150010EA
36.3
EUR
ACRO448150010
ACRO448150050
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat ≥98%, reinst
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat
Formel:
Na₂HPO₄·2H₂O Schmelzpunkt: 243…245 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149182 CAS-Nummer: 10028-24-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to almost white or colorless Crystalline powder or crystals |
Loss on drying | 19.5 % to 21.0 % (130°C) |
Solubility | (5 % in water) Clear colorless |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5 % (dried substance) |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |