di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat ≥98%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
448150010
448150050
ACRO448150010EA
36.3
EUR
ACRO448150010
ACRO448150050
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat ≥98%, reinst
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat
- Reagent for chemical synthesis
Formel:
Na₂HPO₄·2H₂O Schmelzpunkt: 243…245 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149182 CAS-Nummer: 10028-24-7 |