3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-diphenoquinone 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-[1,1'-bi(cyclohexylidene)]-2,2',5,5'-tetraene-4,4'-dione, 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone
448300020
ACRO448300020EA 103 EUR
ACRO448300020
3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-diphenoquinone 98%
3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-diphenoquinone
Formel: C₂₈H₄₀O₂
Molecular Weight: 408.63 g/mol
Schmelzpunkt: 247…248 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051798
CAS-Nummer: 2455-14-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown to red Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %