Kaliumwolframat 99.95% -100 mesh für die Spurenanalytik von Metallen

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

448330050 448330250
ACRO448330050EA 24.7 EUR
ACRO448330050 ACRO448330250
Kaliumwolframat 99.95% -100 mesh für die Spurenanalytik von Metallen
Kaliumwolframat
Formel: K₂O₄W
Schmelzpunkt: 921 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049668
CAS-Nummer: 7790-60-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.05 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR