Kieselgel Feuchtigkeits-Indikatorkarten cobaltfrei

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

448430100 448430250
ACRO448430100EA 41.8 EUR
ACRO448430100 ACRO448430250
Kieselgel Feuchtigkeits-Indikatorkarten cobaltfrei
Silica gel
Formel: SiO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Suitability Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR