Natriumborhydrid 99%, Kapseln, VenPure™ AF, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

448490025 448490100 448491000 448495000
ACRO448490025EA 727 EUR
ACRO448490025 ACRO448490100 ACRO448491000 ACRO448495000
Natriumborhydrid 99%, Kapseln, VenPure™ AF, rein
Natriumtetrahydroborat
Formel: NaBH₄
Schmelzpunkt: 360 °C (Zers.)
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003518
CAS-Nummer: 16940-66-2
UN: 1426
ADR: 4.3,I

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Free flowing caplets
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %
Silicate (as SiO2) ≤50 ppm
Magnesium carbonate ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Fines ≤1.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR