5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-5-bromo-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-Thiadiazol-2-amine, 5-bromo-, 5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
448670100
ACRO448670100EA
337
EUR
ACRO448670100
5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine 97%
5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formel:
C₂H₂BrN₃S Molecular Weight: 180,02 g/mol Schmelzpunkt: 167…169 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00464325 CAS-Nummer: 37566-39-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 165 to 170 °C |
HPLC | ≥96.0 % |