1-Brom-5-chlor-2-iodbenzol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
448760250
ACRO448760250EA
292
EUR
ACRO448760250
1-Brom-5-chlor-2-iodbenzol 98%
1-Brom-5-chlor-2-iodbenzol
Formel:
C₆H₃BrClI Molecular Weight: 317,35 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00672944 CAS-Nummer: 31928-44-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Orange to brown Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |